Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring beakers with handle, PP
Leverancier:   LAMAPLAST
Measuring beakers with handle, PP
Leverancier:  LAMAPLAST
Certificaten
Measuring beakers with handle, PP
Measuring beakers with handle, PP
6 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Resistant to heat up to +121 °C (for 20 min), prolonged use +100 °C
  • Smooth surfaces for easy, fast cleaning
Ideal for general laboratory use and a wide variety of other applications. With embossed scale and spout.
Product Family Options
Productinformatie
  • Capaciteit
    Hoogte
    Ø uitw.
    Beschikbaarheid
    Price
  • 250 ml
    95 mm
    65 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4,50 €
    4,50 €
    1 * 1 ST
       4,50 €
  • 500 ml
    120 mm
    75 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4,20 €
    4,20 €
    1 * 1 ST
       4,20 €
  • 1000 ml
    135 mm
    120 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 6,40 €
    6,40 €
    1 * 1 ST
       6,40 €
  • 2000 ml
    170 mm
    145 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 8,40 €
    8,40 €
    1 * 1 ST
       8,40 €
  • 3000 ml
    185 mm
    165 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 10,10 €
    10,10 €
    1 * 1 ST
       10,10 €
  • 5000 ml
    235 mm
    190 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 15,30 €
    15,30 €
    1 * 1 ST
       15,30 €