Orders LinkContactUsLinkComponent
Six mounted vertebrae
Six mounted vertebrae
Six mounted vertebrae
Catalogus # BINH1000147
Marketsource
Leverancier:   3B Scientific
Six mounted vertebrae
Catalogus # BINH1000147
Leverancier:  3B Scientific
Marketsource
Six mounted vertebrae
Six mounted vertebrae
Six mounted vertebrae
Price
78,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Consisting of atlas, axis, another cervical vertebra, two thoracic vertebrae with inter-vertebral discs and one lumbar vertebra.
  • On stand
  • Removable
Height: 22 cm
Weight: 0,3 kg
Specificaties
  • Omschrijving:
    Six mounted vertebrae
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.