Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipetcontroller, Pipet Helper®
Pipetcontroller, Pipet Helper®
Pipet Helper®
Catalogus # 613-2940
   Lage impact op de fabricage
Leverancier:   EPPENDORF
Pipetcontroller, Pipet Helper®
Catalogus # 613-2940
Leverancier:  EPPENDORF
   Lage impact op de fabricage
Pipetcontroller, Pipet Helper®
Pipetcontroller, Pipet Helper®
Pipet Helper®
Price
103,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pipetcontroller voor glazen en kunststof pipetten van 0,1 t/m 100 ml.
  • Afzuigballon biedt snelle vulling van de pipet (tot 100 ml in één keer)
  • Ergonomische hendel voor lichte afzuigings- en doseerregeling
  • Druppelsgewijs doseren en uitblazen zonder spatten
  • Druppelstop via hydrofoob membraanfilter (3 µm)
  • Eenvoudig onderhoud en reiniging door eenvoudige demontage; volledig autoclaveerbaar
De lichtgewicht Pipet Helper® is het ideale instrument voor onervaren gebruikers; door de robuuste en intuïtieve vormgeving kan iedereen de meniscus nauwkeurig aanpassen. De ventieleenheid is geoptimaliseerd zodat vloeistoffen kunnen eenvoudig worden opgezogen, zonder druk uit te oefenen. De speciaal ontworpen opzuigconus zorgt voor een stevige plaatsing van alle meet- en volumetrische pipetten (glas en kunststof).
Diensten: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    Pipet Helper®
  • Cat. No.:
    613-2940
  • Milieu certificering:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Membraanfilter, voor Pipet Helper®, 3 μm, niet-steriel
    Membraanfilter, voor Pipet Helper®, 3 μm, niet-steriel
    612-4802
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 115,00 €