Digitale precisiethermometer
Thermometer ad 17 e met roestvrijstalen sonde, −50…+300 °C, ±0,5 °C of 0,5 % van het meetbereik, 0,1 °C, Lר: 120×3,0 mm, 90×60×25 mm
Catalogus # AMARE910600
Leverancier: Amarell
Ga naar:
Product Details & Documents
Digital thermometer type ad 17th is a piercing thermometer, very well suitable for core measurements on roasting and freezing.
- Wide measuring range
- Precise PT100 probe of stainless steel
- Handle of probe and PTFE cable resistant up to 250 °C
Let op: or 0,5 % of range
Specificaties
- Meetbereik:−50…+300 °C
- Resolutie:0,1 °C
- Omschrijving:Thermometer ad 17 e met roestvrijstalen sonde
- b×d×h:90×60×25 mm
- Juistheid:±0,5 °C of 0,5 % van het meetbereik
- Voeler:Lר: 120×3,0 mm