Orders LinkContactUsLinkComponent
Salinometer
Salinometers, 0 - 10 %, 90 °C, 270 mm
  ALLA1020CO001/95QP
Salinometer
  ALLA1020CO001/95QP
Salinometer
Salinometer
Salinometers, 0 - 10 %, 90 °C, 270 mm
301,00 €
1 * 5 ST
Salinometer with a small thermometer on the glass stem.
  • Omschrijving:
    Salinometers
  • Lengte:
    270 mm
  • Kalibratie temperatuur:
    90 °C
  • Meetbereik:
    0 - 10 %