BOD apparatus, BODTrak™II
BODTrak™II, respirometric BOD apparatus, EU-plug
Catalogus # HACH2952400
Leverancier: Hach
Ga naar:
Product Details & Documents
The BODTrak™ II apparatus is easy to set up and allows for quick sample preparation for BOD analysis.
- Standalone operation
- Large graphic display that continuously updates results that can be displayed as a curve
- Magnetic stirring of each bottle for more rapid results than dilution method
- Selectable range and test duration
Levering: Supplied with six bottles, six magnetic stir bars, six seal cups, spatula scoop, 50 BOD nutrient buffer pillows and potassium hydroxide pellets
Specificaties
- Omschrijving:BODTrak™II, respirometric BOD apparatus, EU-plug
- Interfaces:RS232
- Cat. No.:HACH2952400
- b×d×h systeem:289×260×98 mm
- Model:BODTrak™II
- Resolutie:1 mg/l
- Inhoud:6×492 ml bottles
- Bereik:Selectable: 0 to 35, 0 to 70, 0 to 350, or 0 to 700 mg/l BOD
- Gewicht:4 kg
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Respirometric BOD nutrient buffer solution pillowsRespirometric BOD nutrient buffer solution pillowsHACH2962266Log in voor beschikbaarheid1 * 50 ST - 43,80 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Standard methods, for water and waste water analysisStandard methods, for water and waste water analysisHACH2270800Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 713,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Storage bottle, glass, amber, BODTrak™II
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.