Cooling racks
Cooling rack, acrylic, for 0,2 ml PCR vials, 130×90×30 mm
Catalogus # KOEHA-1070
Leverancier: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Ga naar:
Product Details & Documents
PCR vials may be kept at a temperature of 0 °C for at least 30 min if the cooler is cooled down to –20 °C for approximately 12 h.
Specificaties
- Omschrijving:Cooling rack, acrylic, for 0,2 ml PCR vials
- b×d×h:130×90×30 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.