Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage bottles, rectangular, PE, obong, without caps
Storage bottles, rectangular, PE, obong, without caps
118 ml
Catalogus # HACH2318406
Leverancier:   Hach
Storage bottles, rectangular, PE, obong, without caps
Catalogus # HACH2318406
Leverancier:  Hach
Storage bottles, rectangular, PE, obong, without caps
Storage bottles, rectangular, PE, obong, without caps
118 ml
Price
14,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 6 ST
Product Details & Documents
HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Economical and robust bottles for storing liquids.
Specificaties
  • Capaciteit:
    118 ml
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Dropper cap, with 0,5 and 1,0 ml marks on glass barrel
    Dropper cap, with 0,5 and 1,0 ml marks on glass barrel
    HACH2318506
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 6 ST - 25,70 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.