Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting forceps, simple type
Dissecting forceps, simple type
Leverancier:   HAMMACHER KARL
Dissecting forceps, simple type
Leverancier:  HAMMACHER KARL
Certificaten
Dissecting forceps, simple type
Dissecting forceps, simple type
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Simple dissecting forceps made from titanium.
Product Family Options
Productinformatie
  • Type
    Lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • Titanium, straight, with fine sharp tips
    110 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 43,60 €
    43,60 €
    1 * 1 ST
       43,60 €
  • Titanium, curved, with fine sharp tips
    110 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 46,20 €
    46,20 €
    1 * 1 ST
       46,20 €