Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, simple type
Leverancier:   HAMMACHER KARL
Forceps, simple type
Leverancier:  HAMMACHER KARL
Certificaten
Forceps, simple type
Forceps, simple type
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Sharp forceps made from stainless steel.
Product Family Options
Productinformatie
  • Type
    Lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • Straight, sharp, serrated
    105 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 20,60 €
    20,60 €
    1 * 1 ST
       20,60 €
  • Straight, sharp, serrated
    115 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 21,40 €
    21,40 €
    1 * 1 ST
       21,40 €
  • Straight, sharp, serrated
    130 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 22,30 €
    22,30 €
    1 * 1 ST
       22,30 €
  • Straight, sharp, serrated
    200 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 41,60 €
    41,60 €
    1 * 1 ST
       41,60 €