Orders LinkContactUsLinkComponent
Vials for cell counters
Vials for cell counters
Vials for cell counters (Coulter, Hycell), 25,00 ml, 32×60 mm, Ja, LDPE
Catalog # BOET02.901.2100
Supplier:   BOETTGER PAUL
Vials for cell counters
Catalog # BOET02.901.2100
Supplier:  BOETTGER PAUL
Vials for cell counters
Vials for cell counters
Vials for cell counters (Coulter, Hycell), 25,00 ml, 32×60 mm, Ja, LDPE
Price
49,40 €
Log in for availability
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Optically clear vials with parallel surfaces, free of dust or particles.
  • Covers fitted of optimal density
  • Reliable high quality-level
Specifications
  • Inclusief dop:
    Ja
  • Deksel materiaal:
    LDPE
  • Ø×h:
    32×60 mm
  • Capaciteit:
    25,00 ml
  • Omschrijving:
    Vials for cell counters (Coulter, Hycell)
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.