Stand, H-type, MINI
H-stand, MINI, 210×200 mm, 1,2 kg, groen, Rods with Ø 8 and 12 mm
Catalog # BOCH5640
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Cast iron, green varnished.
- For rods of diameter 8 and 12 mm
Specifications
- Voor:Rods with Ø 8 and 12 mm
- Kleur:groen
- Omschrijving:H-stand, MINI
- l×b:210×200 mm
- Gewicht:1,2 kg
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.