Bossheads, TECHNO
Aluminium, 5 - 22 mm
Catalogus # BOCH5670
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
These bossheads are ideal for supporting overhead stirrers.
- Angle: 90°
- Thread: M8
Specificaties
- Materiaal:Aluminium
- Voor staaf Ø:5 - 22 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.