Burette stand, DUPLEX
Burette stand, green cast iron, incl. rod (600×10 mm) and two plates (Ø 105 mm), 2 kg, Two burettes
Catalogus # BOCH5620
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
This burette stand is made of green varnished cast iron.
- Incl. stainless steel rod (600×10 mm)
- Incl. two plates with diameter 105 mm (black and white)
- For use with burette holder (article no. 5600)
Specificaties
- Voor:Two burettes
- Omschrijving:Burette stand, green cast iron, incl. rod (600×10 mm) and two plates (Ø 105 mm)
- Gewicht:2 kg
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.