ContactUsLinkComponent
Magnesium chloride
Magnesium chloride
  ROTHKK36.2
 :  Roth Carl
 :  
Magnesium chloride
  ROTHKK36.2
 :  Roth Carl
 :  
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    500 g
  • Seq:
    3645
 :
 :95.21 g/mol
 :13,05684
 :1412 °C (1013 hPa)
 :715 °C
 :2.32 g/cm³ (20 °C)
 :Kamertemperatuur
 :232-094-6
 :7786-30-3
 :MgCl₂
 :MFCD00011106