Orders LinkContactUsLinkComponent
Cicloheximide
Giftig
Gezondheid
Milieu
Leverancier:   Cayman Chemical
Cicloheximide
Leverancier:  Cayman Chemical
Certificaten
Cicloheximide
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
  • CAS-nummer:66-81-9
  • Formule:C₁₅H₂₃NO₄
  • MDL-nummer:MFCD00082346
  • Molecular Weight:281.35 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-636-0
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 55,50 €
    55,50 €
    1 * 100 mg
       55,50 €
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 110,00 €
    110,00 €
    1 * 1 g
       110,00 €