Pipette brushes, Rotilabo®
Pipette brush, Varkenshaar, natuur, 190 mm, 4/20/4 mm, 490 mm
Catalogus # ROTHKE63.1
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Product Details & Documents
Pipette brushes with uncoloured natural bristles.
- Durable
- Higly resistant to chemicals
- Heat resistant to approximately 150 °C
Specificaties
- Kleur borstelharen:natuur
- Materiaal van borstelharen:Varkenshaar
- Ø borstelkop:4/20/4 mm
- Omschrijving:Pipette brush
- Totale lengte:490 mm
- Lengte borstelkop:190 mm