VWR® pHenomenal® OX 4110 H, meter voor opgeloste zuurstof, handheld, met optische zuurstofsonde
Catalog # 664-0177
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Temperatuurbereik:0,0...+50,0 °C
- Omschrijving:Draagbare DO-meter OX 4110 H, pHenomenal®, met optische zuurstofsensor (OPOX 11-3)
- Environmentally Preferable:
- Model:OX 4110 H
- Temperatuurnauwkeurigheid:±0,2 °C
- Temperatuurresolutie:0,1 °C
- Conformiteit:IP 67/GLP
- Aansluitingen:8-pin connection for oxygen and temperature
- Opgeloste zuurstof - bereik barometerdruk:500 - 1100 mbar
- OD kalibratie:Water saturated air
- DO concentratie:0,00 - 20,00 / 0 - 50 mg/L
- Opgeloste zuurstof - resolutie:0,1%; 0,01 mg/L
- Opgeloste zuurstof - zoutgehalte:0,0 - 35 ppt
- Opgeloste zuurstof - verzadiging:0 - 200/200 - 500 %
- DO nauwkeurigheid:±0,1 mg/L or ±1% (0 - 20,00 mg/L / 0 - 200%); ±10% of value (>20 mg/L/200%)
- Opgeloste zuurstof Zoutgehaltecompensatie:Manual input
- Geheugen capaciteit:5000 data sets
- Geheugen - logboekfunctie:Selectable between 1 min and 1 h
- Aflezing:Graphic LCD with LED backlight
- Uitgangen:Watertight USB connection (slave, bidirectional)
- Temperatuurcompensatie:0 to +50 °C (automatic)
- VPE:1 SET
Specifications
About this item
Dit gebruiksvriendelijke, draagbare instrument met robuuste IP 67-behuizing biedt een hoge resolutie en nauwkeurigheid voor nauwkeurige optische zuurstofmetingen in veldtoepassingen. Met waterdichte USB-uitgang voor aansluiting op een computer. GLP-conform.
- Groot grafisch LCD-scherm met continue LED-achtergrondverlichting toont tegelijkertijd zowel zuurstof- als temperatuurwaarden
- Dataloggingfunctie selecteerbaar tussen 1 min en 1 uur
- Geheugencapaciteit van 5000 datasets met automatische opslag; extra geheugen voor 200 datasets voor handmatige opslag
- Automatische stroomuitschakeling: Instelbaar van 10 min tot 24 uur
- Geavanceerde zelftest en diagnostiek (diagnostiek van elektrode-efficiëntie, driftcontrole); kalibratiesymbool geeft aan wanneer herkalibratie vereist is
- Laag energieverbruik: 4 AA-batterijen voor meer dan 1000 uur gebruik
Ordering information: Gebruiksklare OX 4110 H draagbare zuurstofkit bevat instrument in robuuste plastic draagtas, OPOX 11-3 optische zuurstofsonde met ingebouwde temperatuursensor, 3 m kabel en standaard, onderhoudskit en handleiding (22 talen) op cd-rom.