VWR® pHenomenal® IS 2100 L, pH/mV/°C/ionenmeter, bank
662-1658
- Temperatuurbereik:Automatisch: -5,0...+105,0; handmatig: -25... +130
- Omschrijving:Tafelmodel pH/mV/°C/ionenmeter pHenomenal® IS 2100L
- Model:IS 2100L
- Temperatuurnauwkeurigheid:±0,2 °C
- Temperatuurresolutie:0,1/1 °C
- Automatische bufferherkenning:VWR Chemicals TITRINORM® buffers bij 25 °C: 4,00/6,98/9,94
NIST/DIN 19266 (1,68/4,00/6,86/9,18/12,54)
Technische buffers bij 25 °C: 4,00/7,00/10,00 - Conformiteit:IP 43 / GLP
- Aansluitingen:BNC voor pH/banaan voor temperatuur
- Geheugen capaciteit:5000 datasets
- Geheugen - logboekfunctie:Instelbaar tussen 1 seconde en 1 uur (Selecteerbare intervallen: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min)
- Aflezing:Grafisch LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting
- ISE kalibratie:2 - 7 punten
- ISE eenheden:mol/L, mg/L, ppm
- ISE bereik:0,001-9999 mg/l; 10-9-99,999 mol/l; 0,001-99999 ppm
- Uitgangen:USB-aansluiting (slave, bidirectioneel)
- Voeding:Netspanning of 4 AA-batterijen
- Temperatuurcompensatie:Automatisch/handmatig
- mV - nauwkeurigheid:±0,3 / ±1
- mV - bereik:±1200,0 / ±2500
- mV - resolutie:0,1 / 1 (instelbaar)
- pH - nauwkeurigheid:±0,1 / ±0,01 / ±0,001
- pH - kalibratie:Max. 5 punten
- pH - bereik:−2,000...+20,000
- pH - resolutie:0,1 / 0,01 / 0,001 (instelbaar)
- VPE:1 SET
Dit gebruiksvriendelijke instrument, met gelede elektrodenstandaard en IP 43-geclassificeerde behuizing, biedt een hoge resolutie en nauwkeurigheid voor nauwkeurige metingen van meerdere parameters. Compleet met USB-uitgang voor aansluiting op een computer. Conform GLP
- Groot grafisch LCD-scherm met continue LED-achtergrondverlichting toont tegelijkertijd de pH/mV- en temperatuurwaarde
- Datalogging-functie selecteerbaar tussen 1 min en 1 uur; geheugencapaciteit van 5000 datasets
- Automatische stroomuitschakeling: Instelbaar van 10 min tot 24 uur
- Automatische bufferherkenning van DIN- en NIST-buffers (1,68/4,00/6,86/9,18/12,54)
- Drie extra technische buffers bij 25 °C (4,00/7,00/10,00) in geheugen
- Geavanceerde zelftest en diagnostiek (diagnostiek van elektrode-efficiëntie, driftcontrole); kalibratiesymbool geeft aan wanneer herkalibratie vereist is
- Laag energieverbruik. Keuze uit netvoeding of 4× AA-batterijen voor ruim 1000 bedrijfsuren
- Indicatie batterij bijna leeg
: Gebruiksklare IS 2100L-set bevat instrument, glazen pH-elektrode met ingebouwde temperatuursensor 221, 1 m kabel en gelede standaard, 50 ml plastic beker, 50 ml buffer 4, 50 ml buffer 7, plug-in voeding, korte instructies en cd ROM met handleiding,