ContactUsLinkComponent
VWR® pHenomenal® OX 4100L, Opgeloste zuurstofmeter, tafelmodel
Catalog # 664-0175
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® pHenomenal® OX 4100L, Opgeloste zuurstofmeter, tafelmodel
Catalog # 664-0175
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Temperatuurbereik:
    0,0...+50,0 °C
  • Omschrijving:
    DO-meter OX 4100 L, tafelmodel, pHenomenal®
  • Environmentally Preferable:
  • Model:
    OX 4100 L
  • Temperatuurnauwkeurigheid:
    ±0,2 °C
  • Temperatuurresolutie:
    0,1 °C
  • Conformiteit:
    IP 43/GLP
  • Aansluitingen:
    8-pin connection for oxygen and temperature
  • Opgeloste zuurstof - bereik barometerdruk:
    6 - 1100 mbar (automatic)
  • OD kalibratie:
    Water saturated air
  • DO concentratie:
    0,00 - 20,00 / 0 - 90,0 mg/L (according to the sensor)
  • Opgeloste zuurstof - resolutie:
    0,01/0,1 mg/L (according to the sensor)
  • Opgeloste zuurstof - zoutgehalte:
    0,0 - 35 ppt
  • Opgeloste zuurstof - verzadiging:
    0,0 - 200,0/0 - 600 % (according to the sensor)
  • DO nauwkeurigheid:
    ±0,5% (between +5 and +30 °C)
  • Opgeloste zuurstof Zoutgehaltecompensatie:
    Manual input
  • Geheugen capaciteit:
    5000 data sets
  • Geheugen - logboekfunctie:
    Selectable between 1 min and 1 h
  • Aflezing:
    Graphic LCD with LED backlight
  • Uitgangen:
    Watertight (IP 43) USB connection (slave, bidirectional)
  • Temperatuurcompensatie:
    0 to +50 °C (automatic)
  • VPE:
    1 SET
Specifications
About this item
Dit gebruiksvriendelijke instrument met gelede elektrodestandaard en IP 43-behuizing biedt een hoge resolutie en nauwkeurigheid voor precieze metingen. Met USB-uitgang voor aansluiting op een computer. GLP-conform.
  • Groot grafisch LCD-scherm met continue LED-achtergrondverlichting die zowel de DO- als de temperatuurwaarden tegelijkertijd weergeeft
  • Dataloggingfunctie selecteerbaar tussen 1 min en 1 uur
  • Geheugencapaciteit van 5000 datasets
  • Automatische stroomuitschakeling: Instelbaar van 10 min tot 24 uur
  • Geavanceerde zelftest en diagnostiek (diagnostiek van elektrode-efficiëntie, driftcontrole); kalibratiesymbool geeft aan wanneer herkalibratie vereist is
  • Laag energieverbruik. Keuze uit netvoeding of 4 AA-batterijen voor meer dan 1000 uur gebruik
Delivery: Gebruiksklare zuurstof OX 4100 L-set (664-0175) bevat meter, standaard, 4 LR06-batterijen, korte instructies, CD-ROM met handleiding, 50 ml plastic beker, 30 ml reinigingsoplossing, 50 ml elektrolyt, 3 wisseldoppen, stekkervoeding voeding, DO-elektrode OXY 11.
Electrode
Product Information