VWR® pHenomenal® CO 3100L, geleidbaarheids-/TDS/°C-meter, bank
663-0233
- Temperatuurbereik:−5...+105,0 °C
- Omschrijving:Geleidbaarheids/TDS/°C-meter CO 3100 L, tafelmodel, pHenomenal®
- Model:CO 3100 L
- Temperatuurnauwkeurigheid:±0,2 °C
- Temperatuurresolutie:0,1 °C
- Weerstandsresolutie:0,001 Ω/cm - 0,1 MΩ/cm
- Conformiteit:IP 43 / GLP
- Geleidbaarheid nauwkeurigheid:±0,5% of measured value
- Geleidbaarheid kalibratie:1 point
- Geleidbaarheid celconstante:0,001 - 25 (depending on probe)
- Geleidbaarheidsbereik:0,001 µS/cm - 1000 mS/cm
- Geleidbaarheidsresolutie:Up to 0,001 µS/cm (depending on probe)
- Aansluitingen:8-pin connection for conductivity and temperature
- Geheugen capaciteit:5000 data sets
- Geheugen - logboekfunctie:Selectable between 1 min and 1 h
- Aflezing:Graphic LCD with LED backlight
- Uitgangen:Watertight (IP 43) USB connection (slave, bidirectional)
- Voeding:4× AA batteries or mains supply
- Weerstand - bereik:1,000 Ω/cm - 999,9 MΩ/cm
- Weerstand - nauwkeurigheid:±0,5% of measured value
- Zoutgehalte - bereik:0,00 - 70 ppt
- TDS - nauwkeurigheid:±0,5% of measured value
- TDS - bereik:0 - 1999 mg/L / 2,00 - 19,99 g/L / 20,0 - 199,9 g/L
- TDS - resolutie:1 mg/L / 0,01 g/L / 0,1 g/L
- Temperatuurcompensatie:Automatic and manual: 0,000 - 10,000%/K (linear or non linear); or no compensation
- VPE:1 SET
Dit gebruiksvriendelijke instrument, met gelede elektrodenstandaard en IP 43-geclassificeerde behuizing, biedt een hoge resolutie en nauwkeurigheid voor nauwkeurige metingen. Compleet met USB-uitgang voor aansluiting op een computer. Conform GLP
- Groot grafisch LCD-scherm met continue LED-achtergrondverlichting dat zowel geleidbaarheid/TDS- als temperatuurwaarden gelijktijdig weergeeft
- Datalogging-functie selecteerbaar tussen 1 min en 1 uur; geheugencapaciteit van 5000 datasets
- Automatische stroomuitschakeling: Instelbaar van 10 min tot 24 uur
- Geavanceerde zelftest en diagnostiek (diagnostiek van elektrode-efficiëntie, driftcontrole); kalibratiesymbool geeft aan wanneer herkalibratie vereist is
- Laag energieverbruik. Keuze uit netvoeding of 4 AA-batterijen voor meer dan 1000 uur gebruik
: Geleidbaarheidssondes voor lage geleidbaarheid zijn op aanvraag verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Avantor-verkoopkantoor.
: Gebruiksklare geleidbaarheid CO 3100L-set (663-0233) bevat instrument, geleidbaarheidssonde CO 11 met ingebouwde temperatuursensor, 1,5 m kabel en gelede standaard, 4 LR06-batterijen, korte instructies, plastic beker van 50 ml, 50 ml geleidbaarheid standaard (0,01 mol/L KCl), plug-in voeding en handleiding (22 talen) op CD-ROM.