Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Stoppen
Rubberen stoppen
Stopper, rubber, grey with two holes
Stopper, rubber, grey with two holes
Stopper, rubber, grey with two holes
Catalog # DENE1012126
Supplier:
DEUTSCH NEUMANN
Expand image
Stopper, rubber, grey with two holes
Catalog # DENE1012126
Supplier:
DEUTSCH NEUMANN
Specifications
Ø onder:
26.0 mm
Ø boven:
32.0 mm
Boring Ø:
6 mm
Aant. gaten:
2
Hoogte:
30,0 mm
VPE:
1
Specifications
About this item
Product Details
Documentation
Product Details
Documentation