Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtubes racks
Microtubes racks
Leverancier:   DELTALAB
Microtubes racks
Leverancier:  DELTALAB
Certificaten
Microtubes racks
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Space saving racks, made of PP, designed to accommodate microtubes for freezer storage.
  • Alpha-numeric matrix allows accurate sample identification
  • Lateral handles allow easy handling of the racks
  • Use with 1,5/2,0 ml microtubes and 2 ml cryotubes
  • Suitable for freezer use down to −80 °C
  • Autoclavable
Documents
Product Family Options
Productinformatie
  • Kleur
    Aant. gaten
    Voor buizen Ø
    b×d×h
    Beschikbaarheid
    Price
  • blauw
    80 (5×16)
    11 mm
    225×65×27 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 56,10 €
    56,10 €
    1 * 5 ST
       56,10 €
  • groen
    80 (5×16)
    11 mm
    225×65×27 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 56,10 €
    56,10 €
    1 * 5 ST
       56,10 €
  • natuur
    80 (5×16)
    11 mm
    225×65×27 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 52,90 €
    52,90 €
    1 * 5 ST
       52,90 €
  • rood
    80 (5×16)
    11 mm
    225×65×27 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 56,10 €
    56,10 €
    1 * 5 ST
       56,10 €
  • geel
    80 (5×16)
    11 mm
    225×65×27 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 56,10 €
    56,10 €
    1 * 5 ST
       56,10 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.