ContactUsLinkComponent
VWR® VisiLight® P-LED10, LED-verlichting
VWR® VisiLight® P-LED10, LED-verlichting
Catalogus # 631-1086
Leverancier:  VWR Collection
undefined
VWR® VisiLight® P-LED10, LED-verlichting
Catalogus # 631-1086
Leverancier:  VWR Collection
Specificaties
  • Omschrijving:
    Verlichting met twee flexibele armen, VisiLight® P-LED10
  • VPE:
    1
Specificaties
Over dit artikel
De VisiLight® P-LED10 lichtbron is voorzien van twee flexibele armen met hoog rendement LED's (3,6 W).
  • Helderheidscontrolesysteem
  • Twee flexibele armen (L = 60 cm)
  • Verlichtingssterkte (op 10 cm): 170000 lux
  • Lichtstroom: 400 lm per arm
  • Kleurtemperatuur: Zuiver wit (6300 K)
Levering: Geleverd met een multi-plug-voeding (EU, VK).