Accessories
Leverancier: Cytiva
Over dit artikel
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Documents
Specifications for Product Family
Specificaties
- Catalog No:
- 18-1111-03
- 18-1111-05
- 18-1114-43
- 18-1111-26
- pH - bereik:
- 0 - 14 (specificaties geldig van 2 - 12)
- pH - nauwkeurigheid:
- ± 0,1 pH-eenheid, temperatuurgecompenseerd
- Uitgangen:
- Analoog, 0 - 1 V, 4 - 20 mA
- Analoog, 0 - 1 V, 4 - 20 mA
- Analoog, 0 - 1 V, 4 - 20 mA
- b×d×h:
- 260×370×100 mm
- 260×370×100 mm
- 260×370×100 mm
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
- BeschikbaarheidPrice
- 18-1111-03Dummy electrode, PTFE, round tip, max flow rate 100 ml/minDummy electrode, PTFE, round tip, max flow rate 100 ml/minLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST205,00 €Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.18-1111-03pH - bereikpH - nauwkeurigheidUitgangenAnaloog, 0 - 1 V, 4 - 20 mAb×d×h260×370×100 mm - 18-1111-05Conductivity flow cell, titanium/CTFE, 14 μl volume, max. flow rate 100 ml/min, 16" outer diameterConductivity flow cell, titanium/CTFE, 14 μl volume, max. flow rate 100 ml/min, 16" outer diameterLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 990,00 €Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.18-1111-05pH - bereikpH - nauwkeurigheidUitgangenAnaloog, 0 - 1 V, 4 - 20 mAb×d×h260×370×100 mm - 18-1114-43Conductivity flow cell, titanium/EPDM/fluoro plastics, 14 μl volume, with M6 connectionConductivity flow cell, titanium/EPDM/fluoro plastics, 14 μl volume, with M6 connectionLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 080,00 €Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.18-1114-43pH - bereikpH - nauwkeurigheidUitgangenb×d×h - 18-1111-26pH electrode, round tip, with sealed combination double junction, Ag/AgCl reference, electrolyte bridge of 4M KCl saturated with Ag/AgCl, outer electrolyte bridge of 1M KNO 3, annular ceramic reference junction and low profile
pH membranepH electrode, round tip, with sealed combination double junction, Ag/AgCl reference, electrolyte bridge of 4M KCl saturated with Ag/AgCl, outer electrolyte bridge of 1M KNO 3, annular ceramic reference junction and low profile
pH membraneLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 620,00 €Specificaties:More
Specifications
Cat. No.18-1111-26pH - bereik0 - 14 (specificaties geldig van 2 - 12)pH - nauwkeurigheid± 0,1 pH-eenheid, temperatuurgecompenseerdUitgangenAnaloog, 0 - 1 V, 4 - 20 mAb×d×h260×370×100 mm