Orders LinkContactUsLinkComponent
CombiPAL headspace syringes
CombiPAL headspace syringes
Leverancier:   Agilent
CombiPAL headspace syringes
Leverancier:  Agilent
Certificaten
CombiPAL headspace syringes
CombiPAL headspace syringes
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Fixed needle headspace syringes feature a side port needle for gas flushing.
Micro seal is used to minimise instrument downtime and to prevent lost or compromised data caused by septum leaks and liner contamination.
Certifications: Conforms with strict CTC standards.
Product Family Options
Productinformatie
  • Meter
    Volume
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • 23
    1000 µl
    Fixed needle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 429,00 €
    429,00 €
    1 * 1 ST
       429,00 €
  • 23
    2500 µl
    Fixed needle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 429,00 €
    429,00 €
    1 * 1 ST
       429,00 €
  • 23
    5000 µl
    Fixed needle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 494,00 €
    494,00 €
    1 * 1 ST
       494,00 €
Replacement plungers
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Replacement plunger
    1000 µl syringes
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 0,00 €
    0,00 €
    1 * 1 ST
       0,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Replacement plunger
    5000 µl syringes
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 0,00 €
    0,00 €
    1 * 1 ST
       0,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Replacement plunger
    2500 µl syringes
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 0,00 €
    0,00 €
    1 * 1 ST
       0,00 €