Plasmide-isolatiekits zonder endotoxinen, E.Z.N.A.®
Supplier: OMEGA BIO-TEK
Certificates
About this item
Plasmide dat wordt geïsoleerd met traditionele zuiveringsprocedures, bevat gewoonlijk hoge concentraties endotoxinen die aanzienlijk van invloed kunnen zijn op verdere transfectie-experimenten. De E.Z.N.A.®-plasmidekits zonder endotoxinen hebben een efficiënte endotoxineverwijderingsstap in de plasmidezuiveringsprocedure om plasmide met een hoge transfectiekwaliteit te produceren.
Specifications
- Method / Format:Column (silica-based)
- Prep size:Midi
- Refine target molecule:Plasmid (endotoxin-free)
- Sample type:Bacteria
- Target molecule:Plasmid
- Monstergrootte:15 - 50 ml
- Omschrijving:E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid Midi Kit
Specifications
Frequently Bought Together