Plasmide-isolatiekits, E.N.Z.A.® en E-Z 96® Fastfilter®
Supplier: OMEGA BIO-TEK
Certificates
About this item
E.Z.N.A.® Fastfilter®-plasmidekits zorgen voor een snelle zuivering van plasmide-DNA door middel van lysaatklaringsfilterspuiten, terwijl E-Z 96® Fastfilter-plasmidekits gebruikmaken van lysaatklaringsplaten in een 96-wells indeling. Met Fastfilter®-kits is plasmide-isolatie op midi- en maxischaal mogelijk in minder dan 40 minuten.
Specifications
- Method / Format:Multiwell plate
- Prep size:Mini
- Refine target molecule:Plasmid
- Sample type:Bacteria
- Target molecule:Plasmid
- Monstergrootte:700 μl - 1 ml/well
- Omschrijving:E-Z 96® Fastfilter® Plasmid Kit
Specifications
Frequently Bought Together