0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Belgium
ContactUsLinkComponent
Stoppen
Rubberen stoppen
Stoppen voor gecertificeerde headspace-vials met krimpdop van 20 mm
Stoppen voor gecertificeerde headspace-vials met krimpdop van 20 mm
Catalog # 548-0774
Supplier:
Agilent
Expand image
Stoppen voor gecertificeerde headspace-vials met krimpdop van 20 mm
Catalog # 548-0774
Supplier:
Agilent
Specifications
Type:
Grijs butyl, -40 tot + 120 °C
Seq:
15
VPE:
100
Specifications
About this item
Product Details
Product Details