Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage solution for ROSS electrodes
Storage solution for ROSS electrodes
ROSS® opbergoplossing voor elektroden (fles met 475 ml), 475 mL
Catalogus # 662-1548
Leverancier:   Thermo Orion
Storage solution for ROSS electrodes
Catalogus # 662-1548
Leverancier:  Thermo Orion
CAS-nummer:  
Storage solution for ROSS electrodes
ROSS® opbergoplossing voor elektroden (fles met 475 ml), 475 mL
CAS-nummer:  
Price
115,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 475 mL
Product Details & Documents
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using Thermo Scientific™ Orion™ pH electrode storage solutions.
  • Storage solution ensures that the pH electrode works properly after prolonged storage, overnight storage and between samples
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    475 mL
  • Omschrijving:
    ROSS® opbergoplossing voor elektroden (fles met 475 ml)
Specificaties