Digital handheld refractometers, Salt-Chek
Salt-chek, 0,0 − 25,8 % ; 1,000 − 1,197 SG ; 0 − 258 PPT (Parts Per Thousand)
Catalogus # REIC13940020
Leverancier: REICHERT
Ga naar:
Product Details & Documents
This three measurement scales for salinity in one model is calibrated with water.
Levering: Supplied with a cord and case.
Specificaties
- Model:Salt-chek
- Meetbereik:0,0 − 25,8 % ; 1,000 − 1,197 SG ; 0 − 258 PPT (Parts Per Thousand)
- Cat. No.:REIC13940020
- b×d×h:54×27×100 mm
- Reactietijd:2 seconds
- Resolutie:0,75 %
- Gewicht:100 g
- Elektrisch:2× AAA batteries
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.