Rod for centering
15 mm, 300 mm, Roestvrij staal 18/10
Catalogus # BOCH17031
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specificaties
- Ø:15 mm
- Lengte:300 mm
- Materiaal:Roestvrij staal 18/10