- VPE:25 Tests
- Omschrijving:Singlepath® Campylobacter
Campylobacteriosis is een infectie veroorzaakt door Campylobacter, meestal C. jejuni. Het veroorzaakt een inflammatoire, soms bloederige diarree of dysenterie, gepaard gaand met kramp, koorts en buikpijn. De slopende neurologische aandoening, Guillain-Barre-syndroom (GBS), en reactieve artritis zijn ook in verband gebracht met recente infecties met bepaalde C. jejuni-stammen. C. lari en het opkomende pathogeen, C. upsaliensis, zijn eveneens gerapporteerd in een klein percentage gevallen van Campylobacter-infectie bij mensen. Campylobacter spp. zijn zeer besmettelijk - slechts 500 bacteriën kunnen ziekte veroorzaken. Er is een toenemende vraag naar Campylobacter-tests voor voedingsmiddelen om te voldoen aan de voorschriften met betrekking tot Campylobacter-niveaus in pluimvee. De meeste Campylobacter spp. zijn metabool relatief inactief, waardoor identificatie op basis van biochemische kenmerken moeilijk is. Op dit moment zijn de meest gebruikte technieken voor het testen van voedingsmiddelen op Campylobacter, traditionele methoden op basis van voedingsbodems. Innovatieve, snelle tests maken screening voor pathogene organismen eenvoudiger. Het één-staps-formaat vermindert de kans op fouten tijdens hantering.
- Eenvoudig te gebruiken: gewoon het monster toevoegen en het resultaat aflezen
- Veilig: heldere en duidelijke positieve of negatieve testresultaten met ingebouwde positieve controle
- Betrouwbaar: net zo gevoelig als de officiële voedingsbodemmethode
- Voordelig: snelle resultaten besparen arbeids- en voorraadkosten