Orders LinkContactUsLinkComponent
Inklapbare trap
Inklapbare trap
Inklapbare trap, 3, 2700 mm, of the top step: 640 mm, 640 mm, 820×550×640 mm, 9 kg
Catalogus # 139-0426
Leverancier:   GUENZBURGER STEIGTECHNIK
Inklapbare trap
Catalogus # 139-0426
Inklapbare trap
Inklapbare trap
Inklapbare trap, 3, 2700 mm, of the top step: 640 mm, 640 mm, 820×550×640 mm, 9 kg
Price
406,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Inklapbare trap met handgreep, stevige dubbele zijrails, gegroefde aluminium treden (205×360 mm), inklapbare beugel en bakje.
  • Antislipvoetjes
  • Robuust en veilig
  • Ingeklapt slechts 125 mm hoog
  • 15 jaar kwaliteitsgarantie
Certificeringen: GS getest.
Documents
Specificaties
  • Aant. treden:
    3
  • Omschrijving:
    Inklapbare trap
  • Hoogte:
    of the top step: 640 mm
  • Seq:
    01
  • b×d×h:
    820×550×640 mm
  • Werkbereik tot circa:
    2700 mm
  • Platform hoogte:
    640 mm
  • Gewicht:
    9 kg