CCD camera, POD 010 020
Product Details & Documents
De CCD Caliens-camera is ontworpen met een optische kop die rechtstreeks is aangesloten op een pc via een USB-poort. Het kan lichtgevende foto's bekijken en bedienen met behulp van complete en eenvoudig te gebruiken software.
- Sensor samengesteld uit 2048 pixels, 14 µm breed (voor ongeveer 30 mm)
- Optische kop, voorzien van RVS staaf, Ø 10 mm, aanpasbaar aan optische bank
Geschikt voor experimenten zoals Fresnel's biprisma, Gaussiaanse bundels, natriumdoubletten, broncoherentie en spectrale filterbreedte.
Spectrometrie door Fourier-transformaties met Michelson-interferometer: Bij het uitvoeren van de FFT van een oscillogram is het resulterende spectrum vaak ruisbedorven. Om deze diverse verstoringseffecten te verminderen, is het voldoende om aan het Michelson-apparaat één laserbron (met separator) toe te voegen, die als referentie wordt gebruikt. Door de FFT-optie te gebruiken, kan de camera tegelijkertijd twee signalen opnemen (laser + bron) en wordt het programma voorzien van één tijdbasiscorrectie-algoritme.
Specificaties
- Omschrijving:CCD Caliens camera
- Cat. No.:DIDAPOD010020
- Resolutie:2048 pixels
- Belichtingstijd:5 ms to 0,1 s