Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Lugol's iodine solution
Lugol's iodine solution stabilised
Lugol's iodine solution stabilised
Lugol's iodine solution stabilised
Catalog # 911520ZA
Supplier:
VWR Chemicals
CAS Number:
SDS
Certificates
Agrandir l'image
Lugol's iodine solution stabilised
Catalog # 911520ZA
Supplier:
VWR Chemicals
CAS Number:
SDS
Certificates
Specifications
Verpakking:
Plastic bottle
VPE:
1 L
Seq:
5037
Specifications
About this item
Product Details
Documentation
:
Product Details
Documentation