Orders LinkContactUsLinkComponent
β-Cyclocitral
β-Cyclocitral
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # MOLE18573476-25G
Marketsource
Leverancier:   Molekula
β-Cyclocitral
Catalogus # MOLE18573476-25G
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  432-25-7
β-Cyclocitral
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  432-25-7
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  2,6,6-Trimethylcyclohex-1-ene-1-carbaldehyde
  • CAS-nummer:432-25-7
  • Formule:C₁₀H₁₆O
  • MDL-nummer:MFCD00079078
  • Molecular Weight:152.23 g/mol
  • EINECS:207-081-3
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g