Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassium nitrate 3 mol/l in aqueous solution
Leverancier:   Bernd Kraft
Potassium nitrate 3 mol/l in aqueous solution
Leverancier:  Bernd Kraft
Certificaten
Potassium nitrate 3 mol/l in aqueous solution
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Nitrate of Potash
  • CAS-nummer:7757-79-1
  • Formule:KNO₃
  • MDL-nummer:MFCD00011409
  • Molecular Weight:101.1 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-818-8
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Plastic bottle
    0,5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 0,5 L
    1 * 0,5 L
  • Plastic bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 76,70 €
    76,70 €
    1 * 1 L
       76,70 €
  • Plastic bottle
    5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 194,00 €
    194,00 €
    1 * 5 L
       194,00 €
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information