Potassium chloride 3 mol/L 3 N in aqueous solution
WTWA109706
: WTW
:
- Verpakking:Glazen fles
- VPE:50 mL
- Seq:2370
- Environmentally Preferable:
: Potassiumchloride
:
:74.55 g/mol
:1420
:773
:1.13 g/cm³ (20 °C)
:Kamertemperatuur
:231-211-8
:7447-40-7
:KCl
:MFCD00011360
:14,07621