Kaliumhydroxide 46 - 48%, EMPROVE® EXPERT voor biofarmaceutische productie, SAFC®
Catalogus # 4.80864.9025
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
CAS-nummer:
Specificaties
- VPE:25 L
- Seq:5327
Specificaties
Over dit artikel
:
:56.11 g/mol
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:215-181-3
UN:1814
ADR:8,II
:GHS05
:GHS07
CAS-nummer:1310-58-3
Formule:KOH
MDL-nummer:MFCD00003553