di-Potassium hydrogen phosphate 1 mol/l in aqueous solution
Catalogus # 786-487
Leverancier: G-Biosciences
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 L
- Seq:5037
Specificaties
Over dit artikel
:
:174.18 g/mol
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:231-834-5
CAS-nummer:7758-11-4
Formule:K₂HPO₄
MDL-nummer:MFCD00011383