Orders LinkContactUsLinkComponent
Sulphaquinoxaline
Sulphaquinoxaline
250 mg
Catalogus # MOLE63005018-250MG
Marketsource
Leverancier:   Molekula
Sulphaquinoxaline
Catalogus # MOLE63005018-250MG
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  59-40-5
Sulphaquinoxaline
250 mg
CAS-nummer:  59-40-5
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Synoniemen:  4-Amino-N-(quinoxalin-2-yl)benzenesulphonamide
  • CAS-nummer:59-40-5
  • Formule:C₁₄H₁₂N₄O₂S
  • MDL-nummer:MFCD00055406
  • Molecular Weight:300.3357 g/mol
  • EINECS:200-423-2
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    250 mg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.