Natriumhydroxide 4.5 mol/l (4.5 N) in aqueous solution
HACH204053
: Hach
:
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:1 L
- Seq:5037
:
:40 g/mol
:109 °C (1013 hPa)
:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
:Kamertemperatuur
:215-185-5
:1824
:8,II
:GHS05
:1310-73-2
:NaOH
:MFCD00003548