ContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxide 0.01 mol/l (0.01 N) in methanol
Inflammable
Toxique
Santé
Kaliumhydroxide 0.01 mol/l (0.01 N) in methanol
Catalog # VWRS5337.1000
Fournisseur:  VWR Collection
Numéro CAS:  
Inflammable
Toxique
Santé
Kaliumhydroxide 0.01 mol/l (0.01 N) in methanol
Catalog # VWRS5337.1000
Fournisseur:  VWR Collection
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :56.11 g/mol
Température de stockage:Kamertemperatuur
EINECS:215-181-3
UN:1230
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS06
 :GHS08
Numéro CAS:1310-58-3
Formule:KOH
Numéro MDL:MFCD00003553