ContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxide 0.01 mol/l (0.01 N) in methanol
Kaliumhydroxide 0.01 mol/l (0.01 N) in methanol
  PRLS87128.290
 :  
Kaliumhydroxide 0.01 mol/l (0.01 N) in methanol
  PRLS87128.290
 :  
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1 L
  • Seq:
    5037
 :
 :56.11 g/mol
 :Kamertemperatuur
 :215-181-3
 :1230
 :3,II
 :GHS02
 :GHS06
 :GHS08
 :1310-58-3
 :KOH
 :MFCD00003553