Lescamera
Digital teaching camera, 3 MP
DIDAPOF010810
: DIDALAB
Het pedagogisch model van de digitale camera kan op een staaf van Ø-10 mm of op een camerastandaard worden geplaatst.
- Pentax-lenzen: De één met een vaste focus van 50 mm, de ander met een focus van 28 tot 70 mm
- Focus, diafragma, tijdsbelichting, velddiepte, vergroting, sensor, gevoeligheid en nauwkeurigheid
- Beeldreflectie met spiegel om het reflexrichten te begrijpen
Door de lens in te stellen, kunnen de leerlingen de velddiepte en het digitale diafragmaprincipe begrijpen.
: Geleverd met specifieke software en een volledige handleiding.
- Resolutie:3 MP
- Omschrijving:Digital teaching camera