Kabel voor CCD-sensor
Cable for CCD sensor
Catalogus # DIDAPOF010610
Leverancier: DIDALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze kabel haalt de ‘ruwe’ signalen van de sens-interface op. Het helpt het principe van lichtgevoelige CCD-sensoren uit te leggen en de relatie te tonen tussen het door de sensor ontvangen licht en de elektrische maatregel.
Specificaties
- Omschrijving:Cable for CCD sensor