Accessories for optical bench components
Leverancier: DIDALAB
Ga naar:
Over dit artikel
6 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Product Family Options
Productinformatie
- BeschikbaarheidPrice
- DIDAPOD010080Lens holder for fragile components, Ø 80 mm
- DIDAPOD010090Lens holder, Ø 40/42 mm
- DIDAPOD060130Lens holder, Ø 80 mm
- DIDAPOD010095Permanent frame, Ø 40 mm
- DIDAPOD010110Simple lens holder, Ø 40 mm
- DIDAPOD002192Stand, half moon, for optical components positioned remote from the Optical bench, height 210 mmStand, half moon, for optical components positioned remote from the Optical bench, height 210 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST126,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.