ContactUsLinkComponent
Eppendorf Tubes® 5,0 ml
Eppendorf Tubes® 5,0 ml
Catalogus # 525-0799
Leverancier:  EPPENDORF
   Lage impact op de fabricage
undefined
Eppendorf Tubes® 5,0 ml
Catalogus # 525-0799
Leverancier:  EPPENDORF
   Lage impact op de fabricage
Specificaties
  • Verpakt:
    Verpakt per 10 stuks
  • Capaciteit:
    -
  • Kleur:
    wit
  • Omschrijving:
    For Eppendorf Tubes® 5.0 mL
  • Seq:
    05
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
  • Milieu certificering:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • VPE:
    10
  • RCF max.:
    25000×g
Specificaties
Over dit artikel
Hoge kwaliteit polypropyleen, transparant.
  • Makkelijker verwerking van de stalen tot een volume van 5,0 ml
  • Hogere opbrengsten in de DNA-isolatie, vooral bij stalen met een beperkte hoeveelheid bronmateriaal
  • Handige en veilige celcultuurtoepassingen
  • Eenvoudigere toegang voor stalen verlaagt het risico op besmetting Bereiding van mastermixes en buffers
  • Minder opslagruimte nodig
  • Veilige cellen en weefsels lyse "
Eppendorf buizen zijn het ijkpunt voor een eenvoudige en veilige voorbereiding van de stalen van 0,5 tot 2,0 ml. Voor grotere volumes, 15 ml en 50 ml zijn conische buizen beschikbaar. Met staalvolumes van een mediumgrootte kan je met een probleem worden geconfronteerd; ze moeten worden verwerkt met grote conische buizen met een schroefdop - onpraktisch, onhandig en vaak gevoelig voor besmetting. Eppendorf biedt nu de ontbrekende schakels; de Eppendorf Tubes® 5,0 ml. Dit product vult het gat tussen bestaande varianten van buizen en zorgt voor de eenvoudige en veilige verwerking van staalvolumes tot 5,0 ml. Eenvoudig, praktisch en ergonomisch met één hand te bedienen. Groot etiketteringsgebied. Klapdeksel voor minimale staalverdamping tijdens opslag en incubatie in een breed temperatuurbereik van -86 tot +80 ° C. Het materiaal is vrij van weekmakers, biociden of losmiddelen, voor betrouwbare testresultaten.
Levering: Starter packs bevatten 400 buizen (2 verpakkingen met 2 zakken van 100 per zak), 2 rekken (met 16 locaties elk) wit, 8 universele adapters voor rotoren met boorgaten voor 15 ml conische buizen, PCR schoon.