Koudebestendige handschoenen, IceGrip 691
Leverancier: KCL by Honeywell
Certificaten
Over dit artikel
Deze PVC handschoenen met nylon gebreide manchet en Thinsulate® voering bieden bescherming tegen de koude tot −50 °C.
- Warme voering gemaakt van Thinsulate® (40 g)
- Goede mechanische en schuurbestendigheid, zeer duurzaam
- Gevormd oppervlak voor een goede grip op natte voorwerpen
- Vochtafstotend
- Met karabijnhaak
Ideaal voor gebruik in de transport en logistiek, assemblagewerk buitenshuis, het plaatsen van steigerwerk, wegenbouw, scheepsbouw en werk in koude opslagplaatsen.
Colour: Black
EN 388 (2121), EN 511 (120); Cat. II
Certificeringen: EN 388:2016 (2121X), EN 511 (120); Cat. II
Food contact approved
Food contact approved
Specificaties
- Catalog No:
- 112-2982
- 112-2983
- 112-2981
- 112-2980
- 112-2979
- Ambidexter/handspecifiek:
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Voeringmateriaal:
- Thinsulate®
- Thinsulate®
- Thinsulate®
- Thinsulate®
- Thinsulate®
- Afwerking:
- Fine profile
- Fine profile
- Fine profile
- Fine profile
- Fine profile
- Manchetstijl:
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- EN-norm:
- EN 388:2016 (2121X), EN 511 (120)
- EN 388:2016 (2121X), EN 511 (120)
- EN 388:2016 (2121X), EN 511 (120)
- EN 388:2016 (2121X), EN 511 (120)
- EN 388:2016 (2121X), EN 511 (120)
- Goedgekeurd voor voedselcontact:
- +
- +
- +
- +
- +
Specificaties
Frequently Bought Together